Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTLA4 Protein
A cDNA sequence encoding the CTLA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1493 |
---|---|
Nom | CTLA4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CTLA4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937638
|
enQuireBio™
QP11557-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917638
|
enQuireBio™
QP11557-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927638
|
enQuireBio™
QP11557-HIS-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1493 | |
Research Use Only | |
CTLA4 | |
Human | |
His | |
CTLA4 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 20% glycerol. |
CTLA4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLKAMHVAQ PAVVLASSRG IASFVCEYAS PGKATEVRVT VLRQADSQVT EVCAATYMMG NELTFLDDSI CTGTSSGNQV NLTIQGLRAM DTGLYICKVE LMYPPPYYLG IGNGTQIYVI DPEPCPDSDH HHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |