Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTSL Protein
A cDNA sequence encoding the CTSL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1514 |
---|---|
Nom | CTSL Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CTSL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957648
|
enQuireBio™
QP11561-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947648
|
enQuireBio™
QP11561-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937648
|
enQuireBio™
QP11561-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1514 | |
Research Use Only | |
CTSL | |
Human | |
His | |
CTSL protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
CTSL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTLTFDHS LEAQWTKWKA MHNRLYGMNE EGWRRAVWEK NMKMIELHNQ EYREGKHSFT MAMNAFGDMT SEEFRQVMNG FQNRKPRKGK VFQEPLFYEA PRSVDWREKG YVTPVKNQGQ CGSCWAFSAT GALEGQMFRK TGRLISLSEQ NLVDCSGPQG NEGCNGGLMD YAFQYVQDNG GLDSEESYPY EATEESCKYN PKYSVANDTG FVDIPKQEKA LMKAVATVGP ISVAIDAGHE SFLFYKEGIY FEPDCSSEDM DHGVLVVGYG FESTESDNNK YWLVKNSWGE EWGMGGYVKM AKDRRNHCGI ASAASYPTV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |