Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTSZ Protein
A cDNA sequence encoding the CTSZ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1522 |
---|---|
Nom | CTSZ Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CTSZ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947658
|
enQuireBio™
QP11564-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937658
|
enQuireBio™
QP11564-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927658
|
enQuireBio™
QP11564-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1522 | |
Research Use Only | |
CTSZ | |
Human | |
His | |
The CTSZ solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
CTSZ Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLPKSWDW RNVDGVNYAS ITRNQHIPQY CGSCWAHAST SAMADRINIK RKGAWPSTLL SVQNVIDCGN AGSCEGGNDL SVWDYAHQHG IPDETCNNYQ AKDQECDKFN QCGTCNEFKE CHAIRNYTLW RVGDYGSLSG REKMMAEIYA NGPISCGIMA TERLANYTGG IYAEYQDTTY INHVVSVAGW GISDGTEYWI VRNSWGEPWG ERGWLRIVTS TYKDGKGARY NLAIEEHCTF GDPIVNormal0falsefalsefalseEN-USX-NONEHE--> | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |