Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CUZD1 Protein
A cDNA sequence encoding the CUZD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | CUZD1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927678
|
enQuireBio™
QP11570-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907678
|
enQuireBio™
QP11570-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917678
|
enQuireBio™
QP11570-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CUZD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CUZD1 was filtered (0.4microm) and lyophilized in phosphate buffered saline and 5% (w/v) trehalose. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
EAEGNASCTV SLGGANMAET HKAMILQLNP SENCTWTIER PENKSIRIIF SYVQLDPDGS CESENIKVFD GTSSNGPLLG QVCSKNDYVP VFESSSSTLT FQIVTDSARI QRTVFVFYYF FSPNISIPNC GGYLDTLEGS FTSPNYPKPH PELAYCVWHI QVEKDYKIKL NFKEIFLEID KQCKFDFLAI YDGPSTNSGL IGQVCGRVTP TFESSSNSLT VVLSTDYANS YRGFSASYTS IYAENINTTS LTCSSDRMRV IISKSYLEAF NSNGNNLQLK DPTCRPKLSN VVEFSVPLNG CGTIRKVEDQ SITYTNIITF SASSTSEVIT RQKQLQIIVK CEMGHNSTVE IIYITEDDVI QSQNALGKYN TSMALFESNS FEKTILESPY YVDLNQTLFV QVSLHTSDPN LVVFLDTCRA SPTSDFASPT YDLIKSGCSR DETCKVYPLF GHYGRFQFNA FKFLRSMSSV YLQCKVLICD SSDHQSRCNQ GCVSRSKRDI SSYKWKTDSI IGPIRLKRDR SASGNSGFQH ETHAEETPNQ PFNS HHHHHH HHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |