Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin E Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4060.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 10450 |
---|---|
Nom | Cyclophilin E Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | PPIE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944288
|
enQuireBio™
QP10572-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934288
|
enQuireBio™
QP10572-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924288
|
enQuireBio™
QP10572-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10450 | |
Research Use Only | |
PPIE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMATT KRVLYVGGLA EEVDDKVLHA AFIPFGDITD IQIPLDYETE KHRGFAFVEF ELAEDAAAAI DNMNESELFG RTIRVNLAKP MRIKEGSSRP VWSDDDWLKK FSGKTLEENK EEEGSEPPKA ETQEGEPIAK KARSNPQVYM DIKIGNKPAG RIQMLLRSDV VPMTAENFRC LCTHEKGFGF KGSSFHRIIP QFMCQGGDFT NHNGTGGKSI YGKKFDDENF ILKHTGPGLL SMANSGPNTN GSQFFLTCDK TDWLDGKHVV FGEVTEGLDV LRQIEAQGSK DGKPKQKVII ADCGEYV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Cyclophilin E Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 210 nmoles/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that cleave 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 1C in Tris-HCl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
Cyclophilin-E solution containing 20mM Tris pH 8. |