Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYP2E1 Protein
A cDNA sequence encoding the CYP2E1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CYP2E1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957718
|
enQuireBio™
QP11584-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947718
|
enQuireBio™
QP11584-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937718
|
enQuireBio™
QP11584-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CYP2E1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CYP2E1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSWNLPPG PFPLPIIGNL FQLELKNIPK SFTRLAQRFG PVFTLYVGSQ RMVVMHGYKA VKEALLDYKD EFSGRGDLPA FHAHRDRGII FNNGPTWKDI RRFSLTTLRN YGMGKQGNES RIQREAHFLL EALRKTQGQP FDPTFLIGCA PCNVIADILF RKHFDYNDEK FLRLMYLFNE NFHLLSTPWL QLYNNFPSFL HYLPGSHRKV IKNVAEVKEY VSERVKEHHQ SLDPNCPRDL TDCLLVEMEK EKHSAERLYT MDGITVTVAD LFFAGTETTS TTLRYGLLIL MKYPEIEEKL HEEIDRVIGP SRIPAIKDRQ EMPYMDAVVH EIQRFITLVP SNLPHEATRD TIFRGYLIPK GTVVVPTLDS VLYDNQEFPD PEKFKPEHFL NENGKFKYSD YFKPFSTGKR VCAGEGLARM ELFLLLCAIL QHFNLKPLVD PKDIDLSPIH IGFGCIPPRY KLCVIPRS | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |