Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cystathionine beta-synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000062.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 102724560 |
Nom | Cystathionine beta-synthase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15997609
|
enQuireBio™
QP5767-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917619
|
enQuireBio™
QP5767-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907619
|
enQuireBio™
QP5767-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15927619
|
enQuireBio™
QP5767-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15937619
|
enQuireBio™
QP5767-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947619
|
enQuireBio™
QP5767-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000062.1 | |
Cystathionine beta-synthase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
102724560 | |
Research Use Only | |
CBS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PSETPQAEVG PTGCPHRSGP HSAKGSLEKG SPEDKEAKEP LWIRPDAPSR CTWQLGRPAS ESPHHHTAPA KSPKILPDIL KKIGDTPMVR INKIGKKFGL KCELLAKCEF FNAGGSVKDR ISLRMIEDAE RDGTLKPGDT IIEPTSGNTG IGLALAAAVR GYRCIIVMPE KMSSEKVDVL RALGAEIVRT PTNARFDSPE SHVGVAWRLK NEIPNSHILD QYRNASNPLA HYDTTADEIL QQCDGKLDML VASVGTGGTI TGIARKLKEK CPGCRIIGVD PEGSILAEPE ELNQTEQTTY EVEGIGYDFI PTVLDRTVVD KWFKSNDEEA FTFARMLIAQ EGLLCGGSAG STVAVAVKAA QELQEGQRCV VILPDSVRNY MTKFLSDRWM LQKGFLKEED LTEKKPWWWH LRVQELGLSA PLTVLPTITC GHTIEILREK GFDQAPVVDE AGVILGMVTL GNMLSSLLAG KVQPSDQVGK VIYKQFKQIR LTDTLGRLSH ILEMDHFALV VHEQIQYHST GKSSQRQMVF GVVTAIDLLN FVAAQERDQK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |