Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cystathionine beta-synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
131.00€ - 2345.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000062.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 102724560 |
Nom | Cystathionine beta-synthase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927629
|
enQuireBio™
QP5768-YE-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967629
|
enQuireBio™
QP5768-YE-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917629
|
enQuireBio™
QP5768-YE-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947629
|
enQuireBio™
QP5768-YE-200UG |
200 μg |
835.00€
200µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957629
|
enQuireBio™
QP5768-YE-500UG |
500 μg |
1440.00€
500µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937629
|
enQuireBio™
QP5768-YE-1MG |
1 mg |
2345.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_000062.1 | |
Cystathionine beta-synthase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
102724560 | |
Research Use Only | |
CBS | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MPSETPQAEV GPTGCPHRSG PHSAKGSLEK GSPEDKEAKE PLWIRPDAPS RCTWQLGRPA SESPHHHTAP AKSPKILPDI LKKIGDTPMV RINKIGKKFG LKCELLAKCE FFNAGGSVKD RISLRMIEDA ERDGTLKPGD TIIEPTSGNT GIGLALAAAV RGYRCIIVMP EKMSSEKVDV LRALGAEIVR TPTNARFDSP ESHVGVAWRL KNEIPNSHIL DQYRNASNPL AHYDTTADEI LQQCDGKLDM LVASVGTGGT ITGIARKLKE KCPGCRIIGV DPEGSILAEP EELNQTEQTT YEVEGIGYDF IPTVLDRTVV DKWFKSNDEE AFTFARMLIA QEGLLCGGSA GSTVAVAVKA AQELQEGQRC VVILPDSVRN YMTKFLSDRW MLQKGFLKEE DLTEKKPWWW HLR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |