missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Cytoglobin / CYGB Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytoglobin / CYGB, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP5901-ec-200ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15928549

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Spécification

Spécification

NP_599030.1
Cytoglobin / CYGB Protein
Research Use Only
CYGB
Recombinant Protein
E. coli
MEKVPGEMEI ERRERSEELS EAERKAVQAM WARLYANCED VGVAILVRFF VNFPSAKQYF SQFKHMEDPL EMERSPQLRK HACRVMGALN TVVENLHDPD KVSSVLALVG KAHALKHKVE PVYFKILSGV ILEVVAEEFA SDFPPETQRA WAKLRGLIYS HVTAAYKEVG WVQQVPNATT PPATLPSSGP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
114757
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions