Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytosolic 5'-nucleotidase 1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytosolic 5'-nucleotidase 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_115915.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 84618 |
Nom | Cytosolic 5'-nucleotidase 1A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16068931
|
enQuireBio™
QP9892-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16008941
|
enQuireBio™
QP9892-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16078931
|
enQuireBio™
QP9892-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16098931
|
enQuireBio™
QP9892-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16018941
|
enQuireBio™
QP9892-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16088931
|
enQuireBio™
QP9892-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_115915.1 | |
Cytosolic 5'-nucleotidase 1A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
84618 | |
Research Use Only | |
NT5C1A | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEPGQPREPQ EPREPGPGAE TAAAPVWEEA KIFYDNLAPK KKPKSPKPQN AVTIAVSSRA LFRMDEEQQI YTEQGVEEYV RYQLEHENEP FSPGPAFPFV KALEAVNRRL RELYPDSEDV FDIVLMTNNH AQVGVRLINS INHYDLFIER FCMTGGNSPI CYLKAYHTNL YLSADAEKVR EAIDEGIAAA TIFSPSRDVV VSQSQLRVAF DGDAVLFSDE SERIVKAHGL DRFFEHEKAH ENKPLAQGPL KGFLEALGRL QKKFYSKGLR LECPIRTYLV TARSAASSGA RALKTLRSWG LETDEALFLA GAPKGPLLEK IRPHIFFDDQ MFHVAGAQEM GTVAAHVPYG VAQTPRRTAP AKQAPSAQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |