Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human D-glucuronyl C5-epimerase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) D-glucuronyl C5-epimerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2405.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001311022.1
Identification génétique (Entrez) 26035
Nom D-glucuronyl C5-epimerase Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15929869
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6087-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15949869
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6087-EC-1MG
1 mg
2405.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15939869
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6087-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15959869
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6087-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15969869
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6087-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15979869
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6087-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_001311022.1
D-glucuronyl C5-epimerase Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
26035
Research Use Only
GLCE
Recombinant Protein
E. coli
NKCSSDKAIQ FPRRSSSGFR VDGFEKRAAA SESNNYMNHV AKQQSEEAFP QEQQKAPPVV GGFNSNVGSK VLGLKYEEID CLINDEHTIK GRREGNEVFL PFTWVEKYFD VYGKVVQYDG YDRFEFSHSY SKVYAQRAPY HPDGVFMSFE GYNVEVRDRV KCISGVEGVP LSTQWGPQGY FYPIQIAQYG LSHYSKNLTE KPPHIEVYET AEDRDKNKPN DWTVPKGCFM ANVADKSRFT NVKQFIAPET SEGVSLQLGN TKDFIISFDL KFLTNGSVSV VLETTEKNQL FTIHYVSNAQ LIAFKERDIY YGIGPRTSWS TVTRDLVTDL RKGVGLSNTK AVKPTKIMPK KVVRLIAKGK GFLDNITIST TAHMAAFFAA SDWLVRNQDE KGGWPIMVTR KLGEGFKSLE PGWYSAMAQG QAISTLVRAY LLTKDHIFLN SALRATAPYK FLSEQHGVKA VFMNKHDWYE EYPTTPSSFV LNGFMYSLIG LYDLKETAGE KLGKEARSLY ERGMESLKAM LPLYDTGSGT IYDLRHFMLG IAPNLARWDY HTTHINQLQL LSTIDESPVF KEFVKRWKSY LKGSRAKHN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.