missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human d2hgdh, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) d2hgdh, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001274178.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 728294 |
Nom | d2hgdh, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16091581
|
enQuireBio™
QP7919-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16011591
|
enQuireBio™
QP7919-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16001591
|
enQuireBio™
QP7919-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16021591
|
enQuireBio™
QP7919-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16031591
|
enQuireBio™
QP7919-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041591
|
enQuireBio™
QP7919-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001274178.1 | |
d2hgdh, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
728294 | |
Research Use Only | |
d2hgdh | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LRGAPGAAGS WGRPVGPLAR RGCCSAPGTP EVPLTRERYP VRRLPFSTVS KQDLAAFERI VPGGVVTDPE ALQAPNVDWL RTLRGCSKVL LRPRTSEEVS HILRHCHERN LAVNPQGGNT GMVGGSVPVF DEIILSTARM NRVLSFHSVS GILVCQAGCV LEELSRYVEE RDFIMPLDLG AKGSCHIGGN VATNAGGLRF LRYGSLHGTV LGLEVVLADG TVLDCLTSLR KDNTGYDLKQ LFIGSEGTLG IITTVSILCP PKPRAVNVAF LGCPGFAEVL QTFSTCKGML GEILSAFEFM DAVCMQLVGR HLHLASPVQE SPFYVLIETS GSNAGHDAEK LGHFLEHALG SGLVTDGTMA TDQRKVKMLW ALRERITEAL SRDGYVYKYD LSLPVERLYD IVTDLRARLG PHAKHVVGYG HLGDGNLHLN VTAEAFSPSL LAALEPHVYE WTAGQQGSVS AEHGVGFRKR DVLGYSKPPG ALQLMQQLKA LLDPKGILNP YKTLPSQA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |