Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DBH / Dopamine beta-Hydroxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000778.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1621 |
Nom | DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15938629
|
enQuireBio™
QP5912-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978629
|
enQuireBio™
QP5912-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948629
|
enQuireBio™
QP5912-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968629
|
enQuireBio™
QP5912-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988629
|
enQuireBio™
QP5912-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958629
|
enQuireBio™
QP5912-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000778.3 | |
DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1621 | |
Research Use Only | |
DBH | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SAPRESPLPY HIPLDPEGSL ELSWNVSYTQ EAIHFQLLVR RLKAGVLFGM SDRGELENAD LVVLWTDGDT AYFADAWSDQ KGQIHLDPQQ DYQLLQVQRT PEGLTLLFKR PFGTCDPKDY LIEDGTVHLV YGILEEPFRS LEAINGSGLQ MGLQRVQLLK PNIPEPELPS DACTMEVQAP NIQIPSQETT YWCYIKELPK GFSRHHIIKY EPIVTKGNEA LVHHMEVFQC APEMDSVPHF SGPCDSKMKP DRLNYCRHVL AAWALGAKAF YYPEEAGLAF GGPGSSRYLR LEVHYHNPLV IEGRNDSSGI RLYYTAKLRR FNAGIMELGL VYTPVMAIPP RETAFILTGY CTDKCTQLAL PPSGIHIFAS QLHTHLTGRK VVTVLVRDGR EWEIVNQDNH YSPHFQEIRM LKKVVSVHPG DVLITSCTYN TEDRELATVG GFGILEEMCV NYVHYYPQTQ LELCKSAVDA GFLQKYFHLI NRFNNEDVCT CPQASVSQQF TSVPWNSFNR DVLKALYSFA PISMHCNKSS AVRFQGEWNL QPLPKVISTL EEPTPQCPTS QGRSPAGPTV VSIGGGKG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |