Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDOST / OST48 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDOST / OST48, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002941.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 6184 |
Nom | DDOST / OST48 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16084921
|
enQuireBio™
QP8493-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16004931
|
enQuireBio™
QP8493-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16094921
|
enQuireBio™
QP8493-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16014931
|
enQuireBio™
QP8493-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16024931
|
enQuireBio™
QP8493-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16034931
|
enQuireBio™
QP8493-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_002941.1 | |
DDOST / OST48 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6184 | |
Research Use Only | |
DDOST | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SHLAKVTAEV VLAHLGGGST SRATSFLLAL EPELEARLAH LGVQVKGEDE EENNLEVRET KIKGKSGRFF TVKLPVALDP GAKISVIVET VYTHVLHPYP TQITQSEKQF VVFEGNHYFY SPYPTKTQTM RVKLASRNVE SYTKLGNPTR SEDLLDYGPF RDVPAYSQDT FKVHYENNSP FLTITSMTRV IEVSHWGNIA VEENVDLKHT GAVLKGPFSR YDYQRQPDSG ISSIRSFKTI LPAAAQDVYY RDEIGNVSTS HLLILDDSVE MEIRPRFPLF GGWKTHYIVG YNLPSYEYLY NLGDQYALKM RFVDHVFDEQ VIDSLTVKII LPEGAKNIEI DSPYEISRAP DELHYTYLDT FGRPVIVAYK KNLVEQHIQD IVVH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |