Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDR2 Protein
A cDNA sequence encoding the DDR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | DDR2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967798
|
enQuireBio™
QP11611-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947798
|
enQuireBio™
QP11611-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957798
|
enQuireBio™
QP11611-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DDR2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
DDR2 solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
KAQVNPAICR YPLGMSGGQI PDEDITASSQ WSESTAAKYG RLDSEEGDGA WCPEIPVEPD DLKEFLQIDL HTLHFITLVG TQGRHAGGHG IEFAPMYKIN YSRDGTRWIS WRNRHGKQVL DGNSNPYDIF LKDLEPPIVA RFVRFIPVTD HSMNVCMRVE LYGCVWLDGL VSYNAPAGQQ FVLPGGSIIY LNDSVYDGAV GYSMTEGLGQ LTDGVSGLDD FTQTHEYHVW PGYDYVGWRN ESATNGYIEI MFEFDRIRNF TTMKVHCNNM FAKGVKIFKE VQCYFRSEAS EWEPNAISFP LVLDDVNPSA RFVTVPLHHR MASAIKCQYH FADTWMMFSE ITFQSDAAMY NNSEALPTSP MAPTTYDPML KVDDSNTRLE HHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |