Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DESI1 Protein
A cDNA sequence encoding the DESI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 27351 |
---|---|
Nom | DESI1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | DESI1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15977948
|
enQuireBio™
QP11660-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967948
|
enQuireBio™
QP11660-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957948
|
enQuireBio™
QP11660-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
27351 | |
Research Use Only | |
DESI1 | |
Human | |
His | |
The DESI1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
DESI1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPPNLY PVKLYVYDLS KGLARRLSPI MLGKQLEGIW HTSIVVHKDE FFFGSGGISS CPPGGTLLGP PDSVVDVGST EVTEEIFLEY LSSLGESLFR GEAYNLFEHN CNTFSNEVAQ FLTGRKIPSY ITDLPSEVLS TPFGQALRPL LDSIQIQPPG GSSVGRPNGQ S | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |