Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmoglein-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Desmoglein-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001935.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1830 |
Nom | Desmoglein-3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978879
|
enQuireBio™
QP5948-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001935.2 | |
Desmoglein-3 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1830 | |
Research Use Only | |
Dsg3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EWVKFAKPCR EGEDNSKRNP IAKITSDYQA TQKITYRISG VGIDQPPFGI FVVDKNTGDI NITAIVDREE TPSFLITCRA LNAQGLDVEK PLILTVKILD INDNPPVFSQ QIFMGEIEEN SASNSLVMIL NATDADEPNH LNSKIAFKIV SQEPAGTPMF LLSRNTGEVR TLTNSLDREQ ASSYRLVVSG ADKDGEGLST QCECNIKVKD VNDNFPMFRD SQYSARIEEN ILSSELLRFQ VTDLDEEYTD NWLAVYFFTS GNEGNWFEIQ TDPRTNEGIL KVVKALDYEQ LQSVKLSIAV KNKAEFHQSV ISRYRVQSTP VTIQVINVRE GIAFRPASKT FTVQKGISSK KLVDYILGTY QAIDEDTNKA ASNVKYVMGR NDGGYLMIDS KTAEIKFVKN MNRDSTFIVN KTITAEVLAI DEYTGKTSTG TVYVRVPDFN DNCPTAVLEK DAVCSSSPSV VVSARTLNNR YTGPYTFALE DQPVKLPAVW SITTLNATSA LLRAQEQIPP GVYHISLVLT DSQNNRCEMP RSLTLEVCQC DNRGICGTSY PTTSPGTRYG RPHSGR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |