Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DGCR6 Protein
A cDNA sequence encoding the DGCR6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | DGCR6 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967958
|
enQuireBio™
QP11663-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957958
|
enQuireBio™
QP11663-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947958
|
enQuireBio™
QP11663-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DGCR6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
DGCR6 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMERYAGA LEEVADGARQ QERHYQLLSA LQSLVKELPS SFQQRLSYTT LSDLALALLD GTVFEIVQGL LEIQHLTEKS LYNQRLRLQN EHRVLRQALR QKHQEAQQAC RPHNLPVLQA AQQRELEAVE HRIREEQRAM DQKIVLELDR KVADQQSTLE KAGVAGFYVT TNPQELMLQM NLLELIRKLQ QRGCWAGKAA LGLGGPWQLP AAQCDQKGSP VPP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |