Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHRS9 Protein
A cDNA sequence encoding the DHRS9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | DHRS9 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957968
|
enQuireBio™
QP11666-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937968
|
enQuireBio™
QP11666-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947968
|
enQuireBio™
QP11666-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DHRS9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DHRS9 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRKGKL KIEDITDKYI FITGCDSGFG NLAARTFDKK GFHVIAACLT ESGSTALKAE TSERLRTVLL DVTDPENVKR TAQWVKNQVG EKGLWGLINN AGVPGVLAPT DWLTLEDYRE PIEVNLFGLI SVTLNMLPLV KKAQGRVINV SSVGGRLAIV GGGYTPSKYA VEGFNDSLRR DMKAFGVHVS CIEPGLFKTN LADPVKVIEK KLAIWEQLSP DIKQQYGEGY IEKSLDKLKG NKSYVNMDLS PVVECMDHAL TSLFPKTHYA AGKDAKIFWI PLSHMPAALQ DFLLLKQKAE LANPKAV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |