Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA nucleotidylexotransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA nucleotidylexotransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001017520.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1791 |
Nom | DNA nucleotidylexotransferase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948829
|
enQuireBio™
QP5941-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968829
|
enQuireBio™
QP5941-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958829
|
enQuireBio™
QP5941-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978829
|
enQuireBio™
QP5941-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988829
|
enQuireBio™
QP5941-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998829
|
enQuireBio™
QP5941-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001017520.1 | |
DNA nucleotidylexotransferase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1791 | |
Research Use Only | |
DNTT | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPPRASHLS PRKKRPRQTG ALMASSPQDI KFQDLVVFIL EKKMGTTRRA FLMELARRKG FRVENELSDS VTHIVAENNS GSDVLEWLQA QKVQVSSQPE LLDVSWLIEC IRAGKPVEMT GKHQLVVRRD YSDSTNPGPP KTPPIAVQKI SQYACQRRTT LNNCNQIFTD AFDILAENCE FRENEDSCVT FMRAASVLKS LPFTIISMKD TEGIPCLGSK VKGIIEEIIE DGESSEVKAV LNDERYQSFK LFTSVFGVGL KTSEKWFRMG FRTLSKVRSD KSLKFTRMQK AGFLYYEDLV SCVTRAEAEA VSVLVKEAVW AFLPDAFVTM TGGFRRGKKM GHDVDFLITS PGSTEDEEQL LQKVMNLWEK KGLLLYYDLV ESTFEKLRLP SRKVDALDHF QKCFLIFKLP RQRVDSDQSS WQEGKTWKAI RVDLVLCPYE RRAFALLGWT GSRQFERDLR RYATHERKMI LDNHALYDKT KRIFLKAESE EEIFAHLGLD YIEPWERNA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |