Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNAJB6 Protein
A cDNA sequence encoding the DNAJB6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | DNAJB6 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948008
|
enQuireBio™
QP11677-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968008
|
enQuireBio™
QP11677-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958008
|
enQuireBio™
QP11677-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DNAJB6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DNAJB6 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVDYYEV LGVQRHASPE DIKKAYRKLA LKWHPDKNPE NKEEAERKFK QVAEAYEVLS DAKKRDIYDK YGKEGLNGGG GGGSHFDSPF EFGFTFRNPD DVFREFFGGR DPFSFDFFED PFEDFFGNRR GPRGSRSRGT GSFFSAFSGF PSFGSGFSSF DTGFTSFGSL GHGGLTSFSS TSFGGSGMGN FKSISTSTKM VNGRKITTKR IVENGQERVE VEEDGQLKSL TINGVADDDA LAEERMRRGQ NALPAQPAGL RPPKPPRPAS LLRHAPHCLS EEEGEQDRPR APGPWDPLAS AAGLKEGGKR KKQKQREESK KKKSTKGNH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |