missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNase Protein
A cDNA sequence encoding the DNase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 870.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1773 |
---|---|
Nom | DNase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | DNASE1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948058
|
enQuireBio™
QP11692-10000IU |
10000 IU |
870.00€
10000 unités |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958058
|
enQuireBio™
QP11692-1500IU |
1500 IU |
203.00€
1500 unités |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968058
|
enQuireBio™
QP11692-500IU |
500 IU |
131.00€
500 unités |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1773 | |
Research Use Only | |
DNASE1 | |
Human | |
Untagged | |
Each mg contains 150 microg calcium chloride dehydrate and 8.77 mg NaCl. |
DNase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MRGMKLLGAL LALAALLQGA VSLKIAAFNI QTFGETKMSN ATLVSYIVQI LSRYDIALVQ EVRDSHLTAV GKLLDNLNQD APDTYHYVVS EPLGRNSYKE RYLFVYRPDQ VSAVDSYYYD DGCEPCGNDT FNREPAIVRF FSRFTEVREF AIVPLHAAPG DAVAEIDALY DVYLDVQEKW GLEDVMLMGD FNAGCSYVRP SQWSSIRLWT SPTFQWLIPD SADTTATPTH CAYDRIVVAG MLLRGAVVPD SALPFNFQAA YGLSDQLAQA ISDHYPVEVM LK |