Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP18 Protein
A cDNA sequence encoding the DUSP18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | DUSP18 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is > 300 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15914308
|
enQuireBio™
QP10577-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994298
|
enQuireBio™
QP10577-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904308
|
enQuireBio™
QP10577-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DUSP18 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTAPSC AFPVQFRQPS VSGLSQITKS LYISNGVAAN NKLMLSSNQI TMVINVSVEV VNTLYEDIQY MQVPVADSPN SRLCDFFDPI ADHIHSVEMK QGRTLLHCAA GVSRSAALCL AYLMKYHAMS LLDAHTWTKS CRPIIRPNSG FWEQLIHYEF QLFGKNTVHM VSSPVGMIPD IYEKEVRLMI PL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 300 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Human | |
His | |
The DUSP18 protein solution (0.5 mg/ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1mM PMSF, 1mM DTT, 40% glycerol and 1mM EDTA. |