Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP18 Protein
A cDNA sequence encoding the DUSP18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 203.00€
Spécification
Nom | DUSP18 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958118
|
enQuireBio™
QP11712-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948118
|
enQuireBio™
QP11712-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DUSP18 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DUSP18 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 40% glycerol, 0.1mM PMSF and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTAPSC AFPVQFRQPS VSGLSQITKS LYISNGVAAN NKLMLSSNQI TMVINVSVEV VNTLYEDIQY MQVPVADSPN SRLCDFFDPI ADHIHSVEMK QGRTLLHCAA GVSRSAALCL AYLMKYHAMS LLDAHTWTKS CRPIIRPNSG FWEQLIHYEF QLFGKNTVHM VSSPVGMIPD IYEKEVRLMI PL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |