Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EBNA1BP2 Protein
A cDNA sequence encoding the EBNA1BP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom EBNA1BP2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15928158
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11725-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15918158
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11725-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15908158
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11725-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
EBNA1BP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EBNA1BP2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDTPPLS DSESESDESL VTDRELQDAF SRGLLKPGLN VVLEGPKKAV NDVNGLKQCL AEFKRDLEWV ERLDVTLGPV PEIGGSEAPA PQNKDQKAVD PEDDFQREMS FYRQAQAAVL AVLPRLHQLK VPTKRPTDYF AEMAKSDLQM QKIRQKLQTK QAAMERSEKA KQLRALRKYG KKVQTEVLQK RQQEKAHMMN AIKKYQKGFS DKLDFLEGDQ KPLAQRKKAG AKGQQMRKGP SAKRRYKNQK FGFGGKKKGS KWNTRESYDD VSSFRAKTAH GRGLKRPGKK GSNKRPGKRT REKMKNRTH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.