Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ECH1 Protein
A cDNA sequence encoding the ECH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 1891 |
---|---|
Nom | ECH1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ECH1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918198
|
enQuireBio™
QP11737-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908198
|
enQuireBio™
QP11737-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998188
|
enQuireBio™
QP11737-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
1891 | |
Research Use Only | |
ECH1 | |
Human | |
His | |
The ECH1 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 50mM NaCl, and 10% glycerol. |
ECH1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTGSSAQEAA SGVALGEAPD HSYESLRVTS AQKHVLHVQL NRPNKRNAMN KVFWREMVEC FNKISRDADC RAVVISGAGK MFTAGIDLMD MASDILQPKG DDVARISWYL RDIITRYQET FNVIERCPKP VIAAVHGGCI GGGVDLVTAC DIRYCAQDAF FQVKEVDVGL AADVGTLQRL PKVIGNQSLV NELAFTARKM MADEALGSGL VSRVFPDKEV MLDAALALAA EISSKSPVAV QSTKVNLLYS RDHSVAESLN YVASWNMSML QTQDLVKSVQ ATTENKELKT VTFSKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |