missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EDF1 Protein
A cDNA sequence encoding the EDF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | EDF1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908228
|
enQuireBio™
QP11745-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998218
|
enQuireBio™
QP11745-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988218
|
enQuireBio™
QP11745-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
EDF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAESDWDTVT VLRKKGPTAA QAKSKQAILA AQRRGEDVET SKKWAAGQNK QHSITKNTAK LDRETEELHH DRVTLEVGKV IQQGRQSKGL TQKDLATKIN EKPQVIADYE SGRAIPNNQV LGKIERAIGL KLRGKDIGKP IEKGPRAKLE HHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |