Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EFNB3 Protein
A cDNA sequence encoding the EFNB3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom EFNB3 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15998258
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11756-HIS-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15908268
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11756-HIS-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15978258
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11756-HIS-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15988258
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11756-HIS-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15918268
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11756-HIS-EC-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
EFNB3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
EFNB3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 2M urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMLSLEP VYWNSANKRF QAEGGYVLYP QIGDRLDLLC PRARPPGPHS SPNYEFYKLY LVGGAQGRRC EAPPAPNLLL TCDRPDLDLR FTIKFQEYSP NLWGHEFRSH HDYYIIATSD GTREGLESLQ GGVCLTRGMK VLLRVGQSPR GGAVPRKPVS EMPMERDRGA AHSLEPGKEN LPGDPTSNAT SRGAEGPLPP PSMP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.