Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Recombinant Protein
373.00€ - 1595.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001171601.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1950 |
Nom | EGF / Epidermal Growth Factor Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925929
|
enQuireBio™
QP5334-1MG |
1 mg |
373.00€
1mg |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935929
|
enQuireBio™
QP5334-5MG |
5 mg |
1595.00€
5mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001171601.1 | |
EGF / Epidermal Growth Factor Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 100 pg/mL in the 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^7 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
1950 | |
Research Use Only | |
EGF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NSDSECPLSH . DGYCLHDGV C. MYIEALDK YA. CNCVVGY IGE. RCQYRD LKWW. ELR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |