Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EGF Protein
A cDNA sequence encoding the EGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 373.00€
Spécification
Nom EGF Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15944318
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10582-100UG
100 μg
131.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15964318
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10582-500UG
500 μg
203.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15954318
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10582-1MG
1 mg
373.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
EGF Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Human
Untagged
Each lyophilized mg contains 0.15M NaCl, 0.025M sodium bicarbonate, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
P. pastoris
NSDSECPLSH DGYCLHDGVC MYIEALDKYA CNCVVGYIGE RCQYRDLKWW ELR
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.