Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF1AY Protein
A cDNA sequence encoding the EIF1AY was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | EIF1AY Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998288
|
enQuireBio™
QP11764-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978288
|
enQuireBio™
QP11764-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988288
|
enQuireBio™
QP11764-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
EIF1AY Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The EIF1AY protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSMNPEYDY LFKLLLIGDS GVGKSCLLLR FADDTYTESY ISTIGVDFKI RTIELDGKTI KLQIWDTAGQ ERFRTITSSY YRGAHGIIVV YDVTDQESFN NVKQWLQEID RYASENVNKL LVGNKCDLTT KKVVDYTTAK EFADSLGIPF LETSAKNATN VEQSFMTMAA EIKKRMGPGA TAGGAEKSNV KIQSTPVKQS GGGCC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |