Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4A3 Protein
A cDNA sequence encoding the EIF4A3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | EIF4A3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998308
|
enQuireBio™
QP11770-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988308
|
enQuireBio™
QP11770-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978308
|
enQuireBio™
QP11770-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
EIF4A3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
EIF4A3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol and 200mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMATTAT MATSGSARKR LLKEEDMTKV EFETSEEVDV TPTFDTMGLR EDLLRGIYAY GFEKPSAIQQ RAIKQIIKGR DVIAQSQSGT GKTATFSISV LQCLDIQVRE TQALILAPTR ELAVQIQKGL LALGDYMNVQ CHACIGGTNV GEDIRKLDYG QHVVAGTPGR VFDMIRRRSL RTRAIKMLVL DEADEMLNKG FKEQIYDVYR YLPPATQVVL ISATLPHEIL EMTNKFMTDP IRILVKRDEL TLEGIKQFFV AVEREEWKFD TLCDLYDTLT ITQAVIFCNT KRKVDWLTEK MREANFTVSS MHGDMPQKER ESIMKEFRSG ASRVLISTDV WARGLDVPQV SLIINYDLPN NRELYIHRIG RSGRYGRKGV AINFVKNDDI RILRDIEQYY STQIDEMPMN VADLI | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |