missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human EIF4EBP2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF4EBP2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP5973-ye-100ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15969049

Quantité Prix
1 524.24€ / 100µg
5 493.36€ / 100µg
Date d’expédition estimée: 18-11-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!



Description

Description

Spécification

Spécification

NP_004087.1
EIF4EBP2 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1979
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EIF4EBP2
Recombinant Protein
Yeast
MSSSAGSGHQ PSQSRAIPTR TVAISDAAQL PHDYCTTPGG TLFSTTPGGT RIIYDRKFLL DRRNSPMAQT PPCHLPNIPG VTSPGTLIED SKVEVNNLNN LNNHDRKHAV GDDAQFEMDI
Vidéos
FDS
Documents
Certificats