Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELP4 Protein
A cDNA sequence encoding the ELP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ELP4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15968338
|
enQuireBio™
QP11779-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958338
|
enQuireBio™
QP11779-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948338
|
enQuireBio™
QP11779-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ELP4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ELP4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAVATC GSVAASTGSA VATASKSNVT SFQRRGPRAS VTNDSGPRLV SIAGTRPSVR NGQLLVSTGL PALDQLLGGG LAVGTVLLIE EDKYNIYSPL LFKYFLAEGI VNGHTLLVAS AKEDPANILQ ELPAPLLDDK CKKEFDEDVY NHKTPESNIK MKIAWRYQLL PKMEIGPVSS SRFGHYYDAS KRMPQELIEA SNWHGFFLPE KISSTLKVEP CSLTPGYTKL LQFIQNIIYE EGFDGSNPQK KQRNILRIGI QNLGSPLWGD DICCAENGGN SHSLTKFLYV LRGLLRTSLS ACIITMPTHL IQNKAIIARV TTLSDVVVGL ESFIGSERET NPLYKDYHGL IHIRQIPRLN NLICDESDVK DLAFKLKRKL FTIERLHLPP DLSDTVSRSS KMDLAESAKR LGPGCGMMAG GKKHLDF | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |