Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EMC2 Protein
A cDNA sequence encoding the EMC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | EMC2 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928348
|
enQuireBio™
QP11781-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15918348
|
enQuireBio™
QP11781-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15908348
|
enQuireBio™
QP11781-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
EMC2 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKVSEL YDVTWEEMRD KMRKWREENS RNSEQIVEVG EELINEYASK LGDDIWIIYE QVMIAALDYG RDDLALFCLQ ELRRQFPGSH RVKRLTGMRF EAMERYDDAI QLYDRILQED PTNTAARKRK IAIRKAQGKN VEAIRELNEY LEQFVGDQEA WHELAELYIN EHDYAKAAFC LEELMMTNPH NHLYCQQYAE VKYTQGGLEN LELSRKYFAQ ALKLNNRNMR ALFGLYMSAS HIASNPKASA KTKKDNMKYA SWAASQINRA YQFAGRSKKE TKYSLKAVED MLETLQITQS |