Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endostatin Protein
A cDNA sequence encoding the Endostatin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1440.00€
Spécification
Nom | Endostatin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The activity was found to be 16,000IU/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944338
|
enQuireBio™
QP10588-20UG |
20 μg |
131.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924338
|
enQuireBio™
QP10588-100UG |
100 μg |
203.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934338
|
enQuireBio™
QP10588-1MG |
1 mg |
1440.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Endostatin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The recombinant Human Endostatin is formulated with 30mM Sodium acetate buffer and Mannitol, pH 5.5. |
Research Use Only | |
The activity was found to be 16,000IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |