Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EPOR Protein
A cDNA sequence encoding the EPOR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1810.00€
Spécification
Nom | EPOR Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | Insect |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934348
|
enQuireBio™
QP10591-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15924348
|
enQuireBio™
QP10591-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15914348
|
enQuireBio™
QP10591-100UG |
100 μg |
1810.00€
100µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
EPOR Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. | |
EPOR |
Recombinant Protein | |
Insect | |
APPPNLPDPK FESKAALLAA RGPEELLCFT ERLEDLVCFW EEAASAGVGP GNYSFSYQLE DEPWKLCRLH QAPTARGAVR FWCSLPTADT SSFVPLELRV TAASGAPRYH RVIHINEVVL LDAPVGLVAR LADESGHVVL RWLPPPETPM TSHIRYEVDV SAGNGAGSVQ RVEILEGRTE CVLSNLRGRT RYTFAVRARM AEPSFGGFWS AWSEPVSLLT PSDLDPHHHH HH | |
2057 |