Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ErbB3 Protein
A cDNA sequence encoding the ErbB3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ErbB3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948428
|
enQuireBio™
QP11803-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928428
|
enQuireBio™
QP11803-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938428
|
enQuireBio™
QP11803-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ErbB3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ErbB3 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SEVGNSQAVC PGTLNGLSVT GDAENQYQTL YKLYERCEVV MGNLEIVLTG HNADLSFLQW IREVTGYVLV AMNEFSTLPL PNLRVVRGTQ VYDGKFAIFV MLNYNTNSSH ALRQLRLTQL TEILSGGVYI EKNDKLCHMD TIDWRDIVRD RDAEIVVKDN GRSCPPCHEV CKGRCWGPGS EDCQTLTKTI CAPQCNGHCF GPNPNQCCHD ECAGGCSGPQ DTDCFACRHF NDSGACVPRC PQPLVYNKLT FQLEPNPHTK YQYGGVCVAS CPHNFVVDQT SCVRACPPDK MEVDKNGLKM CEPCGGLCPK ACEGTGSGSR FQTVDSSNID GFVNCTKILG NLDFLITGLN GDPWHKIPAL DPEKLNVFRT VREITGYLNI QSWPPHMHNF SVFSNLTTIG GRSLYNRGFS LLIMKNLNVT SLGFRSLKEI SAGRIYISAN RQLCYHHSLN WTKVLRGPTE ERLDIKHNRP RRDCVAEGKV CDPLCSSGGC WGPGPGQCLS CRNYSRGGVC VTHCNFLNGE PREFAHEAEC FSCHPECQPM EGTATCNGSG SDTCAQCAHF RDGPHCVSSC PHGVLGAKGP IYKYPDVQNE CRPCHENCTQ GCKGPELQDC LGQTLVLIGK THLTRSPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |