missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ERLIN2 Protein

A cDNA sequence encoding the ERLIN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 3915.00€

Spécification

Nom ERLIN2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15948438
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11806-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15938438
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11806-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15928438
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11806-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

ERLIN2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ERLIN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKIEEGHI GVYYRGGALL TSTSGPGFHL MLPFITSYKS VQTTLQTDEV KNVPCGTSGG VMIYFDRIEV VNFLVPNAVY DIVKNYTADY DKALIFNKIH HELNQFCSVH TLQEVYIELF DQIDENLKLA LQQDLTSMAP GLVIQAVRVT KPNIPEAIRR NYELMESEKT KLLIAAQKQK VVEKEAETER KKALIEAEKV AQVAEITYGQ KVMEKETEKK ISEIEDAAFL AREKAKADAE CYTAMKIAEA NKLKLTPEYL QLMKYKAIAS NSKIYFGKDI PNMFMDSAGS VSKQFEGLAD KLSFGLEDEP LETATKEN
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications