Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Estradiol 17-beta-dehydrogenase 11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Estradiol 17-beta-dehydrogenase 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_057329.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 51170 |
Nom | Estradiol 17-beta-dehydrogenase 11 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16011601
|
enQuireBio™
QP7921-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16031601
|
enQuireBio™
QP7921-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16021601
|
enQuireBio™
QP7921-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041601
|
enQuireBio™
QP7921-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16051601
|
enQuireBio™
QP7921-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16061601
|
enQuireBio™
QP7921-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_057329.3 | |
Estradiol 17-beta-dehydrogenase 11 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51170 | |
Research Use Only | |
HSD17B11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ESFVKLFIPK RRKSVTGEIV LITGAGHGIG RLTAYEFAKL KSKLVLWDIN KHGLEETAAK CKGLGAKVHT FVVDCSNRED IYSSAKKVKA EIGDVSILVN NAGVVYTSDL FATQDPQIEK TFEVNVLAHF WTTKAFLPAM TKNNHGHIVT VASAAGHVSV PFLLAYCSSK FAAVGFHKTL TDELAALQIT GVKTTCLCPN FVNTGFIKNP STSLGPTLEP EEVVNRLMHG ILTEQKMIFI PSSIAFLTTL ERILPERFLA VLKQKISVKF DAVIGYKMKA Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |