Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EXOSC10 Protein
A cDNA sequence encoding the EXOSC10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5075.00€
Spécification
Nom EXOSC10 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15938478
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11818-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15928478
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11818-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15918478
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11818-1MG
1 mg
5075.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
EXOSC10 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
EXOSC10 is supplied at a concentration of 0.8 mg/ml in 20mM HEPES, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.01mM EDTA, 0.02% SDS.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MAPPSTREPR VLSATSATKS DGEMVLPGFP DADSFVKFAL GSVVAVTKAS GGLPQFGDEY DFYRSFPGFQ AFCETQGDRL LQCMSRVMQY HGCRSNIKDR SKVTELEDKF DLLVDANDVI LERVGILLDE ASGVNKNQQP VLPAGLQVPK TVVSSWNRKA AEYGKKAKSE TFRLLHAKNI IRPQLKFREK IDNSNTPFLP KIFIKPNAQK PLPQALSKER RERPQDRPED LDVPPALADF IHQQRTQQVE QDMFAHPYQY ELNHFTPADA VLQKPQPQLY RPIEETPCHF ISSLDELVEL NEKLLNCQEF AVDLEHHSYR SFLGLTCLMQ ISTRTEDFII DTLELRSDMY ILNESLTDPA IVKVFHGADS DIEWLQKDFG LYVVNMFDTH QAARLLNLGR HSLDHLLKLY CNVDSNKQYQ LADWRIRPLP EEMLSYARDD THYLLYIYDK MRLEMWERGN GQPVQLQVVW QRSRDICLKK FIKPIFTDES YLELYRKQKK HLNTQQLTAF QLLFAWRDKT ARREDESYGY VLPNHMMLKI AEELPKEPQG IIACCNPVPP LVRQQINEMH LLIQQAREMP LLKSEVAAGV KKSGPLPSAE RLENVLFGPH DCSHAPPDGY PIIPTSGSVP VQKQASLFPD EKEDNLLGTT CLIATAVITL FNEPSAEDSK KGPLTVAQKK AQNIMESFEN PFRMFLPSLG HRAPVSQAAK FDPSTKIYEI SNRWKLAQVQ VQKDSKEAVK KKAAEQTAAR EQAKEACKAA AEQAISVRQQ VVLENAAKKR ERATSDPRTT EQKQEKKRLK ISKKPKDPEP PEKEFTPYDY SQSDFKAFAG NSKSKVSSQF DPNKQTPSGK KCIAAKKIKQ SVGNKSMSFP TGKSDRGFRY NWPQR
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE.