Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EXOSC3 Protein
A cDNA sequence encoding the EXOSC3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | EXOSC3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948478
|
enQuireBio™
QP11819-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968478
|
enQuireBio™
QP11819-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958478
|
enQuireBio™
QP11819-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
EXOSC3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
EXOSC3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEPASV AAESLAGSRA RAARTVLGQV VLPGEELLLP EQEDAEGPGG AVERPLSLNA RACSRVRVVC GPGLRRCGDR LLVTKCGRLR HKEPGSGSGG GVYWVDSQQK RYVPVKGDHV IGIVTAKSGD IFKVDVGGSE PASLSYLSFE GATKRNRPNV QVGDLIYGQF VVANKDMEPE MVCIDSCGRA NGMGVIGQDG LLFKVTLGLI RKLLAPDCEI IQEVGKLYPL EIVFGMNGRI WVKAKTIQQT LILANILEAC EHMTSDQRKQ IFSRLAES | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |