Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Eyes absent homolog 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Eyes absent homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005235.3
Identification génétique (Entrez) 2139
Nom Eyes absent homolog 2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15999289
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6005-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15919299
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6005-EC-1MG
1 mg
2285.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15909299
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6005-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15929299
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6005-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15939299
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6005-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15949299
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6005-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_005235.3
Eyes absent homolog 2 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2139
Research Use Only
EYA2
Recombinant Protein
E. coli
MVELVISPSL TVNSDCLDKL KFNRADAAVW TLSDRQGITK SAPLRVSQLF SRSCPRVLPR QPSTAMAAYG QTQYSAGIQQ ATPYTAYPPP AQAYGIPSFS TSPTGQSPYT YQMHGTTGFY QGGNGLGNAA GFGSVHQDYP SYPGFPQSQY PQYYGSSYNP PYVPASSICP SPLSTSTYVL QEASHNVPNQ SSESLAGEYN THNGPSTPAK EGDTDRPHRA SDGKLRGRSK RSSDPSPAGD NEIERVFVWD LDETIIIFHS LLTGTFASRY GKDTTTSVRI GLMMEEMIFN LADTHLFFND LEDCDQIHVD DVSSDDNGQD LSTYNFSADG FHSSAPGANL CLGSGVHGGV DWMRKLAFRY RRVKEMYNTY KNNVGGLIGT PKRETWLQLR AELEALTDLW LTHSLKALNL INSRPNCVNV LVTTTQLIPA LAKVLLYGLG SVFPIENIYS ATKTGKESCF ERIMQRFGRK AVYVVIGDGV EEEQGAKKHN MPFWRISCHA DLEALRHALE LEYL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.