Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-actin-capping protein subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-actin-capping protein subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001193469.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 832 |
Nom | F-actin-capping protein subunit beta Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15997549
|
enQuireBio™
QP5760-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917559
|
enQuireBio™
QP5760-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907559
|
enQuireBio™
QP5760-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15927559
|
enQuireBio™
QP5760-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15937559
|
enQuireBio™
QP5760-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947559
|
enQuireBio™
QP5760-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001193469.1 | |
F-actin-capping protein subunit beta Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
832 | |
Research Use Only | |
CAPZB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSDQQLDCAL DLMRRLPPQQ IEKNLSDLID LVPSLCEDLL SSVDQPLKIA RDKVVGKDYL LCDYNRDGDS YRSPWSNKYD PPLEDGAMPS ARLRKLEVEA NNAFDQYRDL YFEGGVSSVY LWDLDHGFAG VILIKKAGDG SKKIKGCWDS IHVVEVQEKS SGRTAHYKLT STVMLWLQTN KSGSGTMNLG GSLTRQMEKD ETVSDCSPHI ANIGRLVEDM ENKIRSTLNE IYFGKTKDIV NGLRSVQTFA DKSKQEALKN DLVEALKRKQ QC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |