Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box only protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box only protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
131.00€ - 2345.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_036300.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 26232 |
Nom | F-box only protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15986339
|
enQuireBio™
QP5600-EC-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926349
|
enQuireBio™
QP5600-EC-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976339
|
enQuireBio™
QP5600-EC-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906349
|
enQuireBio™
QP5600-EC-200UG |
200 μg |
835.00€
200µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916349
|
enQuireBio™
QP5600-EC-500UG |
500 μg |
1440.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996339
|
enQuireBio™
QP5600-EC-1MG |
1 mg |
2345.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_036300.2 | |
F-box only protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
26232 | |
Research Use Only | |
FBXO2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDGDGDPESV GQPEEASPEE QPEEASAEEE RPEDQQEEEA AAAAAYLDEL PEPLLLRVLA ALPAAELVQA CRLVCLRWKE LVDGAPLWLL KCQQEGLVPE GGVEEERDHW QQFYFLSKRR RNLLRNPCGE EDLEGWCDVE HGGDGWRVEE LPGDSGVEFT HDESVKKYFA SSFEWCRKAQ VIDLQAEGYW EELLDTTQPA IVVKDWYSGR SDAGCLYELT VKLLSEHENV LAEFSSGQVA VPQDSDGGGW MEISHTFTDY GPGVRFVRFE HGGQDSVYWK GWFGARVTNS SVWVEP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |