Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F Protein
A cDNA sequence encoding the F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom F Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15948498
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11825-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15938498
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11825-25UG
25 μg
203.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15928498
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11825-1MG
1 mg
5220.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
F Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The Frataxin solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLRTDIDATC TPRRASSNQR GLNQIWNVKK QSVYLMNLRK SGTLGHPGSL DETTYERLAE ETLDSLAEFF EDLADKPYTF EDYDVSFGSG VLTVKLGGDL GTYVINKQTP NKQIWLSSPS SGPKRYDWTG KNWVYSHDGV SLHELLAAEL TKALKTKLDL SSLAYSGKDA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.