Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP4 Protein
A cDNA sequence encoding the FABP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3625.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 2167
Nom FABP4 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) FABP4
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15918538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11836-EC-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15948538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11836-HIS-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15908538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11836-EC-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15938538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11836-HIS-25UG
25 μg
203.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15928538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11836-HIS-1MG
1 mg
3625.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
2167
Research Use Only
FABP4
Human
His
FABP4 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 6.5.
FABP4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
CDAFVGTWKL VSSENFDDYM KEVGVGFATR KVAGMAKPNM IISVNGDVIT IKSESTFKNT EISFILGQEF DEVTADDRKV KSTITLDGGV LVHVQKWDGK STTIKRKRED DKLVVECVMK GVTSTRVYER A
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.