Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM19A5 Protein
A cDNA sequence encoding the FAM19A5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 25817 |
---|---|
Nom | FAM19A5 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | FAM19A5 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958558
|
enQuireBio™
QP11843-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938558
|
enQuireBio™
QP11843-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948558
|
enQuireBio™
QP11843-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
25817 | |
Research Use Only | |
FAM19A5 | |
Human | |
His | |
FAM19A5 filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.2 mg/ml in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl, pH 7.5 and 10% (w/v) glycerol. |
FAM19A5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASQFLKEGQLAA GTCEIVTLDR DSSQPRRTIA RQTARCACRK GQIAGTTRAR PACVDARIIK TKQWCDMLPC LEGEGCDLLI NRSGWTCTQP GGRIKTTTVS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |