Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FBL Protein
A cDNA sequence encoding the FBL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | FBL Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958588
|
enQuireBio™
QP11853-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948588
|
enQuireBio™
QP11853-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938588
|
enQuireBio™
QP11853-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FBL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The FBL solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol, and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSMGKNVMVE PHRHEGVFIC RGKEDALVTK NLVPGESVYG EKRVSISEGD DKIEYRAWNP FRSKLAAAIL GGVDQIHIKP GAKVLYLGAA SGTTVSHVSD IVGPDGLVYA VEFSHRSGRD LINLAKKRTN IIPVIEDARH PHKYRMLIAM VDVIFADVAQ PDQTRIVALN AHTFLRNGGH FVISIKANCI DSTASAEAVF ASEVKKMQQE NMKPQEQLTL EPYERDHAVV VGVYRPPPKV KN | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |