Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FBLIM1 Protein
A cDNA sequence encoding the FBLIM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 54751
Nom FBLIM1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) FBLIM1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15988588
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11854-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15978588
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11854-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15968588
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11854-100UG
100 μg
1740.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
54751
Research Use Only
FBLIM1
Human
His
The FBLIM1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
FBLIM1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASKPEK RVASSVFITL APPRRDVAVA EEVRQAVCEA RRGRPWEAPA PMKTPEAGLA GRPSPWTTPG RAAATVPAAP MQLFNGGCPP PPPVLDGEDV LPDLDLLPPP PPPPPVLLPS EEEAPAPMGA SLIADLEQLH LSPPPPPPQA PAEGPSVQPG PLRPMEEELP PPPAEPVEKG ASTDICAFCH KTVSPRELAV EAMKRQYHAQ CFTCRTCRRQ LAGQSFYQKD GRPLCEPCYQ DTLERCGKCG EVVRDHIIRA LGQAFHPSCF TCVTCARCIG DESFALGSQN EVYCLDDFYR KFAPVCSICE NPIIPRDGKD AFKIECMGRN FHENCYRCED CRILLSVEPT DQGCYPLNNH LFCKPCHVKR SAAGCC
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.